Stampa…
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0622-1G PC0622-250MG PC0622-100MG
APOSPC0622-1GEA 1940 EUR
APOSPC0622-1G APOSPC0622-250MG APOSPC0622-100MG
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
Peso molecolare: 158.076 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03093018
CAS Number: 128899-79-6
UN: 3261
ADR: 8 III