Stampa…
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0620-250MG PC0620-100MG PC0620-1G
APOSPC0620-250MGEA 328 EUR
APOSPC0620-250MG APOSPC0620-100MG APOSPC0620-1G
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
Peso molecolare: 158,076 g/mol
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093017
CAS Number: 108211-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III