3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(2R)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC0618-1G
PC0618-250MG
APOSPC0618-1GEA
982
EUR
APOSPC0618-1G
APOSPC0618-250MG
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid
Formula:
C₃H₃F₃O₃ Peso molecolare: 144,049 g/mol Punto di fusione: 66…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093016 CAS Number: 121250-04-2 UN: 3261 ADR: 8,III |