Stampa…
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0611-100MG PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA 55.3 EUR
APOSPC0611-100MG APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092993
CAS Number: 185545-90-8
UN: 2735
ADR: 8,III