Stampa…
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: S-MF-PEL
PC0608-1G PC0608-250MG PC0608-5G
APOSPC0608-1GEA 212 EUR
APOSPC0608-1G APOSPC0608-250MG APOSPC0608-5G
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140.155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092996
CAS Number: 126534-32-5