Stampa…
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (S)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0605-1G PC0605-250MG
APOSPC0605-1GEA 87.3 EUR
APOSPC0605-1G APOSPC0605-250MG
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,155 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C ( 135 mm Hg)
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092992
CAS Number: 171032-87-4