Stampa…
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0603-1G PC0603-25G PC0603-5G
APOSPC0603-1GEA 90.2 EUR
APOSPC0603-1G APOSPC0603-25G APOSPC0603-5G
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,155 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092991
CAS Number: 162427-79-4