Stampa…
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
PC0601-1G PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA 265 EUR
APOSPC0601-1G APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Peso molecolare: 189,178 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (20 mm Hg)
Densità: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093009
CAS Number: 84499-73-0