Stampa…
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0599-1G PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA 607 EUR
APOSPC0599-1G APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Punto di ebollizione: 69…71 °C (4,5 mm Hg)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093005
CAS Number: 127852-30-6