Stampa…
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine, 2-[(1S)-1-Aminoethyl]benzotrifluoride
PC0598-100MG PC0598-250MG
APOSPC0598-100MGEA 263 EUR
APOSPC0598-100MG APOSPC0598-250MG
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Peso molecolare: 189,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093003
CAS Number: 127733-39-5