Stampa…
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0597-100MG PC0597-250MG
APOSPC0597-100MGEA 36.4 EUR
APOSPC0597-100MG APOSPC0597-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093002
CAS Number: 127733-46-4