Stampa…
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0552-1G PC0552-5G
APOSPC0552-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0552-1G APOSPC0552-5G
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide
Formula: C₁₀H₈F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03092988
CAS Number: 115093-99-7