Stampa…
1H-Nonafluorobutane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorobutane
PC0548-10G PC0548-25G
APOSPC0548-10GEA 379 EUR
APOSPC0548-10G APOSPC0548-25G
1H-Nonafluorobutane 99%
1H-Nonafluorobutane
Formula: C₄HF₉
Peso molecolare: 220,036 g/mol
Punto di ebollizione: 14 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272355
CAS Number: 375-17-7
UN: 3163
ADR: 2.2,