Stampa…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0547-5G PC0547-250MG
APOSPC0547-5GEA 0 EUR
APOSPC0547-5G APOSPC0547-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Formula: C₅H₇BrF₄
Peso molecolare: 223,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153716
CAS Number: 151831-44-6
UN: 1993
ADR: 3,III