Stampa…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0534-1G PC0534-250MG
APOSPC0534-1GEA 434 EUR
APOSPC0534-1G APOSPC0534-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₂F₆O₂
Peso molecolare: 244,091 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631432
CAS Number: 157337-84-3