Stampa…
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-oxazole-4-carboxylate, 4-[4-(Methoxycarbonyl)-3-methylisoxazol-5-yl]benzotrifluoride
PC0495-100MG PC0495-500MG PC0495-1G PC0495-5G
APOSPC0495-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC0495-100MG APOSPC0495-500MG APOSPC0495-1G APOSPC0495-5G
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-methyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Peso molecolare: 285,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100442
CAS Number: 175276-89-8