2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉F₃O Punto di ebollizione: 81…83 °C (3 mm Hg) Densità: 1,251 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366525 CAS Number: 426-54-0 |