Stampa…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0484-1G PC0484-250MG PC0484-100MG
APOSPC0484-1GEA 434 EUR
APOSPC0484-1G APOSPC0484-250MG APOSPC0484-100MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₉H₈BrF₃
Peso molecolare: 253,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631611
CAS Number: 261952-18-5
UN: 3261
ADR: 8,III