Stampa…
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0473-25G PC0473-5G
APOSPC0473-25GEA 274 EUR
APOSPC0473-25G APOSPC0473-5G
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane
Formula: C₈ClF₁₆I
Peso molecolare: 562,418 g/mol
Punto di ebollizione: 74…78 °C (4 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320707
CAS Number: 16486-98-9