Stampa…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 205 EUR
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O
Peso molecolare: 222,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631602
CAS Number: 261952-11-8
UN: 3265
ADR: 8,II