Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Chloroformyl)-4-methylbenzotrifluoride, 3-(Chlorocarbonyl)-4-methylbenzotrifluoride
PC0466-1G PC0466-2.5G PC0466-5G
APOSPC0466-1GEA 35 EUR
APOSPC0466-1G APOSPC0466-2.5G APOSPC0466-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O
Peso molecolare: 222,592 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631599
CAS Number: 261952-08-3
UN: 3264
ADR: 8,III