Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₅BF₆O₂
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038223
CAS Number: 196083-18-8