3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC0442-10G
PC0442-5G
APOSPC0442-10GEA
496
EUR
APOSPC0442-10G
APOSPC0442-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula:
C₉H₈F₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631497 CAS Number: 261951-98-8 |