Stampa…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 133 EUR
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Punto di ebollizione: 64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631543
CAS Number: 261951-92-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III