Stampa…
α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [1-(Trifluoromethyl)vinyl]benzene, (3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl)benzene, Alpha-(trifluoromethyl)styrene
PC0401-250MG PC0401-1G
APOSPC0401-250MGEA 65.5 EUR
APOSPC0401-250MG APOSPC0401-1G
α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
α-(Trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₇F₃
Peso molecolare: 172,147 g/mol
Punto di ebollizione: 148…148,5 °C
Densità: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081197
CAS Number: 384-64-5
UN: 1993
ADR: 3,III