Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0333-1G PC0333-25G PC0333-5G
APOSPC0333-1GEA 73 EUR
APOSPC0333-1G APOSPC0333-25G APOSPC0333-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride
Formula: C₈H₄F₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039230
CAS Number: 368-94-5