Stampa…
1H,8H-Perfluorooctane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H,8H-Hexadecafluorooctane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Hexadecafluorooctane
PC0268-1G PC0268-25G PC0268-5G
APOSPC0268-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0268-1G APOSPC0268-25G APOSPC0268-5G
1H,8H-Perfluorooctane
1H,8H-Perfluorooctane
Formula: C₈H₂F₁₆
Peso molecolare: 402,076 g/mol
Punto di ebollizione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155850
CAS Number: 307-99-3