Stampa…
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0250-10G PC0250-5G
APOSPC0250-10GEA 197 EUR
APOSPC0250-10G APOSPC0250-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631335
CAS Number: 261763-40-0