Stampa…
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 597 EUR
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Formula: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
Peso molecolare: 1521,325 g/mol
Punto di ebollizione: 203…207 °C (0,25 mm Hg)
Punto di fusione: 14…16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798142
CAS Number: 16059-16-8