Stampa…
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
PC0223-1G PC0223-25G PC0223-5G
APOSPC0223-1GEA 29.2 EUR
APOSPC0223-1G APOSPC0223-25G APOSPC0223-5G
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₆BrF₃N₂
Peso molecolare: 291,067 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153731
CAS Number: 230295-07-5