Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0209-1G PC0209-250MG PC0209-5G
APOSPC0209-1GEA 62.6 EUR
APOSPC0209-1G APOSPC0209-250MG APOSPC0209-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Peso molecolare: 193,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631379
CAS Number: 86522-91-0