Stampa…
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methyl-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoyl fluoride, 2,2-Bis(trifluoromethyl)propionyl fluoride
PC0203-1G PC0203-25G PC0203-5G
APOSPC0203-1GEA 109 EUR
APOSPC0203-1G APOSPC0203-25G APOSPC0203-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
2,2-Bis(trifluoromethyl)propanoyl fluoride
Formula: C₅H₃F₇O
Peso molecolare: 212,066 g/mol
Punto di ebollizione: 47…49 °C
Densità: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236084
CAS Number: 1735-87-1
UN: 3265
ADR: 8,III