4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid, 3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylic acid
PC0196-1G
PC0196-5G
PC0196-10G
APOSPC0196-1GEA
36.4
EUR
APOSPC0196-1G
APOSPC0196-5G
APOSPC0196-10G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula:
C₁₀H₆ClF₃O₂ Peso molecolare: 250,602 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631407 CAS Number: 58537-09-0 |