Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0180-5G PC0180-1G
APOSPC0180-5GEA 154 EUR
APOSPC0180-5G APOSPC0180-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631559
CAS Number: 56456-48-5