Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0176-5G PC0176-1G
APOSPC0176-5GEA 198 EUR
APOSPC0176-5G APOSPC0176-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631466
CAS Number: 40251-61-4