Stampa…
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0175-1G PC0175-5G
APOSPC0175-1GEA 135 EUR
APOSPC0175-1G APOSPC0175-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl diacrylate
Formula: C₂₁H₁₄F₆O₄
Peso molecolare: 444,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080523
CAS Number: 108050-41-5