Stampa…
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-5-fluoro-2-hydroxyaniline
PC01680-1G PC01680-250MG PC01680-5G
APOSPC01680-1GEA 161 EUR
APOSPC01680-1G APOSPC01680-250MG APOSPC01680-5G
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
2-Amino-5-bromo-4-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Peso molecolare: 206,012 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24640741
CAS Number: 1037364-36-5