Stampa…
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
PC01679-1G PC01679-250MG PC01679-5G
APOSPC01679-1GEA 184 EUR
APOSPC01679-1G APOSPC01679-250MG APOSPC01679-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
3-Fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18396946
CAS Number: 1261827-82-0