Stampa…
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3-Amino-4-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-(Trifluoroacetyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC01674-1G PC01674-250MG
APOSPC01674-1GEA 396 EUR
APOSPC01674-1G APOSPC01674-250MG
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Amino-2,2,2-trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₆NO
Peso molecolare: 257,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25976379
CAS Number: 1448858-61-4