Stampa…
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 1-(2-Amino-3-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC01673-100MG PC01673-1G PC01673-250MG
APOSPC01673-100MGEA 154 EUR
APOSPC01673-100MG APOSPC01673-1G APOSPC01673-250MG
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Peso molecolare: 223,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689228
CAS Number: 1414958-52-3