Stampa…
1,1,1-Trifluorohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC01657-1G PC01657-5G
APOSPC01657-1GEA 116 EUR
APOSPC01657-1G APOSPC01657-5G
1,1,1-Trifluorohexane 97%
1,1,1-Trifluorohexane
Formula: C₆H₁₁F₃
Punto di ebollizione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606064
CAS Number: 17337-12-1
UN: 1993
ADR: 3,II