Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Fluoro-3-(phenoxycarbonyl)nitrobenzene
PC01653-25G
PC01653-5G
APOSPC01653-25GEA
481
EUR
APOSPC01653-25G
APOSPC01653-5G
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
Formula:
C₁₃H₈FNO₄ Peso molecolare: 261,205 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16170460 CAS Number: 1257535-04-8 |