(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-[(1S)-(-)-1-Hydroxyprop-1-yl]benzotrifluoride, (S)-(-)-α-Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC01651-1G
PC01651-250MG
APOSPC01651-1GEA
865
EUR
APOSPC01651-1G
APOSPC01651-250MG
(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
(1S)-(-)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formula:
C₁₀H₁₁F₃O Peso molecolare: 204,189 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16170458 CAS Number: 73854-05-4 |