Stampa…
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethan-1-ol, 1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanol
PC01648-1G PC01648-250MG PC01648-5G
APOSPC01648-1GEA 292 EUR
APOSPC01648-1G APOSPC01648-250MG APOSPC01648-5G
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁FO₂
Peso molecolare: 170,181 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12047707
CAS Number: 74457-87-7