Stampa…
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC01644-1G PC01644-5G
APOSPC01644-1GEA 120 EUR
APOSPC01644-1G APOSPC01644-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
4-(Methylsulphonyl)-2-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formula: C₉H₈ClF₃O₂S
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11046211
CAS Number: 1086389-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II