Stampa…
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01535-1G PC01535-250MG
APOSPC01535-1GEA 580 EUR
APOSPC01535-1G APOSPC01535-250MG
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
4-Bromo-3-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28348374
CAS Number: 1820618-26-5