Stampa…
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dichloro-1-fluoro-3-methylbenzene
PC01531-5G PC01531-1G
APOSPC01531-5GEA 198 EUR
APOSPC01531-5G APOSPC01531-1G
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene 97%
2,5-Dichloro-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₂F
Peso molecolare: 179,019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16817664
CAS Number: 1242339-87-2