Stampa…
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC01525-1G PC01525-250MG PC01525-5G
APOSPC01525-1GEA 290 EUR
APOSPC01525-1G APOSPC01525-250MG APOSPC01525-5G
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol 97%
(2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
Formula: C₃H₅F₃O
Punto di ebollizione: 81…82 °C
Densità: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797330
CAS Number: 17628-73-8
UN: 1987
ADR: 3,II