Stampa…
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01523-1G PC01523-250MG PC01523-5G
APOSPC01523-1GEA 129 EUR
APOSPC01523-1G APOSPC01523-250MG APOSPC01523-5G
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃N₃O₂
Peso molecolare: 207,11 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28155019
CAS Number: 1000152-83-9