Stampa…
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC01522-1G PC01522-250MG
APOSPC01522-1GEA 400 EUR
APOSPC01522-1G APOSPC01522-250MG
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃IN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22123874
CAS Number: 1321530-57-7